Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brøndplade tilbehør
Beskrivelse
Forsegl effektivt alle mikropladeformater for at minimere fordampning og beskytte prøver mod kontaminering og spild, sikre en ensartet, pålidelig forsegling med alle mikropladeformater med denne brugervenlige, håndholdte applikator, og få betydeligt hurtigere nedtørringstider end standardmetoder, og fjern de fleste kromatografiopløsningsmidler på få minutter med letanvendelige koncentrator-brønd.
Forseglingstape applikator
Sikre en ensartet, pålidelig forsegling med alle mikropladeformater og alle typer tape med denne brugervenlige håndholdte applikator til Thermo Scientific™ WebSeal Forseglingstape. De er pakket to pr kasse.
Prøvekoncentratorer
Fjern de fleste kromatografiopløsningsmidler på få minutter. Enkel at betjene og vedligeholde, Thermo Scientific™ WebSeal Prøvekoncentratorer tillader hurtig og nem fordampning af opløsningsmiddel fra mikroplader med 96 brønde, hvilket giver betydeligt hurtigere nedtørringstider end standardmetoder såsom vakuumovne eller centrifuger. Disse fordampere tilbyder betydelige gennemløbsfordele for laboratorier, der ønsker at fremskynde forberedelse af mikropladeprøver. Afhængigt af dine gennemløbskrav skal du vælge enten den manuelt betjente MiniVap Koncentrator eller den programmerbare, robotklare UltraVap .
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Produktlinje | Webseal |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Deep Well Plade Vial |
| Til brug med (udstyr) | 96-brønds dybbrønds plader |
| Materiale | Glas |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 1500μ L |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 1500μ L |
| Well Shape | Rund |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.