Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brøndplade tilbehør
Artikelnummer. 15172719
Produkttype:
Automatiseret prøvekoncentrator
Deep Well Plade Vial
Firkantet brøndplade hætteglas
Firkantet brøndpladehætteglas
Forseglingstape applikator
Hætteglas med dyb brøndplade
Måtteapplikator
MTRS-hætteglas
Manuel koncentrator
Microtiter Plade hætteglas
Midterhulshætte
Mikrotiterpladehætteglas
Prop
Rørbakke
Volumen (metrisk) Virker:
1.000μ l
100 μl
1000 μl
1100 μl
1100μ L
1500μ L
350μ l
500μ L
700 μl
700μ L
800 μl
I/R
Ikke relevant
Well Shape:
Firkant
Flad bund (F-brønd)
I/R
Ikke relevant
Rund
Tilspidsning
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 2
Pakke med 500
Pakke med 96
Pakke med 960
Artikelnummer. 15172719
Brand: Thermo Scientific™ 60180M950
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forsegl effektivt alle mikropladeformater for at minimere fordampning og beskytte prøver mod kontaminering og spild, sikre en ensartet, pålidelig forsegling med alle mikropladeformater med denne brugervenlige, håndholdte applikator, og få betydeligt hurtigere nedtørringstider end standardmetoder, og fjern de fleste kromatografiopløsningsmidler på få minutter med letanvendelige koncentrator-brønd.
Forsegl effektivt alle mikropladeformater for at minimere fordampning og beskytte prøver mod kontaminering og spild, sikre en ensartet, pålidelig forsegling med alle mikropladeformater med denne brugervenlige, håndholdte applikator, og få betydeligt hurtigere nedtørringstider end standardmetoder, og fjern de fleste kromatografiopløsningsmidler på få minutter med letanvendelige koncentrator-brønd.
Forseglingstape applikator
Sikre en ensartet, pålidelig forsegling med alle mikropladeformater og alle typer tape med denne brugervenlige håndholdte applikator til Thermo Scientific™ WebSeal Forseglingstape. De er pakket to pr kasse.
Prøvekoncentratorer
Fjern de fleste kromatografiopløsningsmidler på få minutter. Enkel at betjene og vedligeholde, Thermo Scientific™ WebSeal Prøvekoncentratorer tillader hurtig og nem fordampning af opløsningsmiddel fra mikroplader med 96 brønde, hvilket giver betydeligt hurtigere nedtørringstider end standardmetoder såsom vakuumovne eller centrifuger. Disse fordampere tilbyder betydelige gennemløbsfordele for laboratorier, der ønsker at fremskynde forberedelse af mikropladeprøver. Afhængigt af dine gennemløbskrav skal du vælge enten den manuelt betjente MiniVap Koncentrator eller den programmerbare, robotklare UltraVap .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Webseal
Farve Guld
Produkttype Forseglingstape applikator
Til brug med (udstyr) Alle mikropladeformater
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker Ikke relevant
Well Shape Ikke relevant
Pladekompatibilitet Alle mikroplader
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.