Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brøndplade tilbehør
Artikelnummer. 15162799
Skift visning
Produkttype:
Automatiseret prøvekoncentrator
Deep Well Plade Vial
Dyb brøndplade-flaske
Firkantet brøndplade hætteglas
Firkantet brøndplade-ampulle
Forseglingstape applikator
Måtteapplikator
MTRS-hætteglas
Manuel koncentrator
Microtiter Plade hætteglas
Microtiter Pladeflaske
Midterhulshætte
Rørbakke
Stik
Volumen (metrisk) Virker:
1.000μ l
100 μl
1000 μl
1100 μl
1100μ L
1500μ L
350μ l
500μ L
700 μl
700μ L
800 μl
Ikke relevant
Well Shape:
Firkant
Flad bund (F-brønd)
Ikke relevant
Rund
Tilspidsning
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 2
Pakke med 500
Pakke med 96
Pakke med 960
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Volumen (metrisk) Virker Well Shape unitSize
15162799 Deep Well Plade Vial 350μ l Tilspidsning Pakke med 960
15152799 Microtiter Pladeflaske 100 μl Flad bund (F-brønd) Pakke med 960
15122779 Microtiter Plade hætteglas 500μ L Tilspidsning Pakke med 500
15142779 Microtiter Pladeflaske 700 μl Rund Pakke med 100
15132779 Microtiter Plade hætteglas 700μ L Tilspidsning Pakke med 500
15182799 MTRS-hætteglas 800 μl Rund Pakke med 960
15182779 Firkantet brøndplade-ampulle 1000 μl Firkant Pakke med 960
15172799 Firkantet brøndplade hætteglas 1.000μ l Rund Pakke med 960
15152779 Microtiter Plade hætteglas 1100μ L Rund Pakke med 500
15162779 Dyb brøndplade-flaske 1100 μl Rund Pakke med 500
15172779 Deep Well Plade Vial 1500μ L Rund Pakke med 500
15182719 Måtteapplikator Ikke relevant Ikke relevant Hver
15172719 Forseglingstape applikator Ikke relevant Ikke relevant Pakke med 2
15142809 Rørbakke Ikke relevant Ikke relevant Pakke med 10
15102809 Stik Ikke relevant Ikke relevant Pakke med 96
15152809 Manuel koncentrator Ikke relevant Ikke relevant Hver
15162809 Automatiseret prøvekoncentrator Ikke relevant Ikke relevant Hver
15192799 Midterhulshætte Ikke relevant Ikke relevant Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 15162799 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180V109
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forsegl effektivt alle mikropladeformater for at minimere fordampning og beskytte prøver mod kontaminering og spild, sikre en ensartet, pålidelig forsegling med alle mikropladeformater med denne brugervenlige, håndholdte applikator, og få betydeligt hurtigere nedtørringstider end standardmetoder, og fjern de fleste kromatografiopløsningsmidler på få minutter med letanvendelige koncentrator-brønd.
Forsegl effektivt alle mikropladeformater for at minimere fordampning og beskytte prøver mod kontaminering og spild, sikre en ensartet, pålidelig forsegling med alle mikropladeformater med denne brugervenlige, håndholdte applikator, og få betydeligt hurtigere nedtørringstider end standardmetoder, og fjern de fleste kromatografiopløsningsmidler på få minutter med letanvendelige koncentrator-brønd.
Forseglingstape applikator
Sikre en ensartet, pålidelig forsegling med alle mikropladeformater og alle typer tape med denne brugervenlige håndholdte applikator til Thermo Scientific™ WebSeal Forseglingstape. De er pakket to pr kasse.
Prøvekoncentratorer
Fjern de fleste kromatografiopløsningsmidler på få minutter. Enkel at betjene og vedligeholde, Thermo Scientific™ WebSeal Prøvekoncentratorer tillader hurtig og nem fordampning af opløsningsmiddel fra mikroplader med 96 brønde, hvilket giver betydeligt hurtigere nedtørringstider end standardmetoder såsom vakuumovne eller centrifuger. Disse fordampere tilbyder betydelige gennemløbsfordele for laboratorier, der ønsker at fremskynde forberedelse af mikropladeprøver. Afhængigt af dine gennemløbskrav skal du vælge enten den manuelt betjente MiniVap Koncentrator eller den programmerbare, robotklare UltraVap .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Produktlinje Webseal
Farve Klar
Produkttype Deep Well Plade Vial
Til brug med (udstyr) 96-brønds dybbrønds plader
Materiale Glas
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 350μ l
Samlet volumen (metrisk) Well 350μ L
Well Shape Tilspidsning
Pladekompatibilitet 96-brønds plader
Længde (metrisk) 6.0 mm
Bredde (metrisk) 42.5 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.