Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brøndplade tilbehør
Beskrivelse
Forsegl effektivt alle mikropladeformater for at minimere fordampning og beskytte prøver mod kontaminering og spild, sikre en ensartet, pålidelig forsegling med alle mikropladeformater med denne brugervenlige, håndholdte applikator, og få betydeligt hurtigere nedtørringstider end standardmetoder, og fjern de fleste kromatografiopløsningsmidler på få minutter med letanvendelige koncentrator-brønd.
Sealing Tape Applicator
Ensure a consistent, reliable seal with all microplate formats and all types of tape with this easy to use, handheld applicator for Thermo Scientific™ WebSeal Sealing Tapes. They are packaged two per box.
Sample Concentrators
Remove most chromatography solvents in just minutes. Simple to operate and maintain, Thermo Scientific™ WebSeal Sample Concentrators allow quick, easy solvent evaporation from 96 well microplates, offering significantly quicker dry-down times than standard methods such as vacuum ovens or centrifuges. These evaporators offer significant throughput advantages for laboratories looking to accelerate microplate sample preparation. Depending on your throughput requirements, choose either the manually operated MiniVap Concentrator or the programmable, robot-ready UltraVap.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Webseal |
| Farve | Blue |
| Produkttype | Prop |
| Til brug med (udstyr) | Micro-Tube-Rack System, 8 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | I/R |
| Well Shape | I/R |
| Inkluderer | PE Plug |
| Pladekompatibilitet | 96-well Plates |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.