Få mere at vide
DiversifiedBiotech Brøndpads
Beskrivelse
- En notesblok, der svarer til layoutet af en 96-brønds plade
- En hurtig og nem måde at føre nøjagtige optegnelser over prøver i en mikroplade
- Den klæbende bagside gør det muligt for forskeren at fastgøre individuelle ark i en notesbog
- Måtten indeholder (50) 5 x 7 ark
- Hurtig og nem notetagning til mikropladeprøver
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Sort, Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Mikropladebrøndpad |
| Til brug med (udstyr) | Brøndplader |
| Materiale | Plast |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?