Få mere at vide
DiversifiedBiotech Well Orienters
Beskrivelse
- For nem pipettering og identifikation af prøver i mikroplader
- Et tyndt, plastikkort, der glider under brøndpladen og giver skarpe, alfanumeriske tegn til at identificere hver prøve i en 96 - 48 eller 24 brønd mikroplade
- Mærk permanent flere mikroplader med klare Well Orienter-klistermærker
- Hver brønd er tydeligt markeret med det tilsvarende rækkenummer og kolonnebogstav for nem krydshenvisning
- Papirbagsiden er skåret i midten, hvilket gør det nemt at justere på undersiden af pladen
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Sort, Klar bund |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Well Orienter |
| Til brug med (udstyr) | Brøndplader |
| Materiale | Plast |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |