Få mere at vide
DiversifiedBiotech Well Orienters
Artikelnummer. 30282283
Skift visning
Produkttype:
Nå Orienter-klistermærker
Well Orienter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
30282283 Well Orienter
30282291 Nå Orienter-klistermærker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30282283 Leverandør DiversifiedBiotech Leverandørnr. WELL1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00 DKK
    231.98 DKK / Pakke med 4
    Spare 13.02 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
For nem pipettering og identifikation med flere mikroplader
  • For nem pipettering og identifikation af prøver i mikroplader
  • Et tyndt, plastikkort, der glider under brøndpladen og giver skarpe, alfanumeriske tegn til at identificere hver prøve i en 96 - 48 eller 24 brønd mikroplade
  • Mærk permanent flere mikroplader med klare Well Orienter-klistermærker
  • Hver brønd er tydeligt markeret med det tilsvarende rækkenummer og kolonnebogstav for nem krydshenvisning
  • Papirbagsiden er skåret i midten, hvilket gør det nemt at justere på undersiden af pladen
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Sort, Klar bund
Engangs Genanvendelig
Produkttype Well Orienter
Til brug med (udstyr) Brøndplader
Materiale Plast
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Identifikation af prøver i mikroplader
Inkluderer Nå, kun orienter