Få mere at vide
3M™ Svejsebeskyttelsesbriller
Artikelnummer. 15770028 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Linsefarve: Skygge 5
Artikelnummer.
15770028 Linsefarve: Skygge 5
1 options
Artikelnummer. 15770028 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100010431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2555.00 DKK
    1545.84 DKK / Pakke med 10
    Spare 1009.16 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
3M™ Svejsebeskyttelsesbriller har et moderne design, der passer med åndedrætsværn og har en forseglet ramme for yderligere beskyttelse mod fine partikler og gasser.
  • Forseglet design hjælper med at give beskyttelse mod væsker, støv, gasser og dampe
  • Stærk polycarbonat linse for slagfasthed
  • Speciel anti-ridse og anti-dug belægning for øget holdbarhed og forbedret udsyn
  • Bred nylon behagelig elastisk rem for nem justerbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-godkendt, EN 166:2001
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Oversigt Forseglet
Linsefarve Skygge 5
Produkttype Sikkerhedsbriller
Linse materiale Polycarbonat