Få mere at vide
3M™ Svejsning af partikelrespiratorer
Artikelnummer. p-8006634 Shop alle 3M produkter
Med ansigtsforsegling:
Ja
No
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12322399
Brand: 3M™ 7000030030
Komfortable svejsepartikelmasker er konstrueret til FFP2-standarder med en flammebestandig, anti-tilstopningsoverflade og Electret™ filter. Skålformede filtrerende åndedrætsværn har en justerbar næseklemme og pandebånd med en Cool Flow™ ventil for at fjerne udåndet luft.
  • Product Type: Particulate Filtering Facepiece Respirator
  • Filter Efficiency: FFP2
  • Protection: Dust Particles, Non-Volatile Liquid Particles, Metal Fumes, Ozone (10xWEL), Nuisance Odors (<WEL)
  • Clog-Resistant: Yes
  • Shape: Cup
  • Exhalation Valve: Yes (Cool Flow™, Color-Coded Print)
  • Fastenings: Four-Point Adjustable Braided Headband
  • Material: Electret (Polyester, Polypropylene, Carbon) (Filtration Layer); Cotton, Polyisoprene, Polypropylene (Headstrap); Aluminum (Nose Piece); PVC Foam (Faceseal/Nosefoam); Polypropylene (Valve); Polyisoprene (Valve Diaphragm)
  • Latex-Free: Yes
  • Color: White
  • Weight: 36 g
  • Standards: EN149:2001+A1:2009, CE-Marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 10
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN149:2001+A1:2009, CE marked
Oversigt Four-point Adjustable Braided Headband, Cool Flow Exhalation Valve with Color-Coded Print
Farve White
Engangs Single-use
Filtertype FFP2
Materiale Polyester
Produkttype Welding Particulate Respirator
Størrelse Standard
Med udåndingsventil Yes
Filtereffektivitet FFP2
Materiale til filtreringslag Electret (Polyester, Polypropylene, Carbon)
Latex fri Yes
Materiale hovedstrop Cotton, Polyisoprene, Polypropylene
Model- 9925
Næsestykke materiale Aluminum
Generende lugtlindring Ozone (10x TLV), organic vapors (<TLV)
Mængde 10 Pk.
Modstandsdygtig overfor Dust Particles, Non-Volatile Liquid Particles, Metal Fumes (Clog Resistant vs. Welding Fumes)
Form Cup
Sterilitet Non-sterile
Med ansigtsforsegling No
FDA-godkendt kirurgisk maske No