Description
- Produkttype: Partikelfiltrerende ansigtsmaske
- Filtereffektivitet: FFP2
- Beskyttelse: Støvpartikler, ikke-flygtige væskepartikler, metaldampe, ozon (10xWEL), generende lugte (< WEL)
- Tilstopningsbestandig: Ja
- Form: Kop
- Udåndingsventil: Ja (Cool Flow™ , farvekodet tryk)
- Fastgørelser: Fire-punkts justerbar flettet pandebånd
- Materiale: Elektret (polyester, polypropylen, kulstof) (filtreringslag); Bomuld, polyisopren, polypropylen (hovedstrop); Aluminium (næsestykke); PVC-skum (ansigtsforsegling/næseskum); polypropylen (ventil); Polyisopren (ventilmembran)
- Latexfri: Ja
- Farve: Hvid
- Vægt: 36 g
- Standarder: EN149:2001+A1:2009, CE-mærket
Specifications
Specifications
| Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) | 10 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN149:2001+A1:2009, CE-mærket |
| Oversigt | Firepunkts justerbar flettet pandebånd, Cool Flow Udåndingsventil med farvekodet print |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | FFP2 |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Svejsepartikulært åndedrætsværn |
| Størrelse | Standard |
| Med udåndingsventil | Ja |
| Show More |