Få mere at vide
Welch™ Standard pligt WOB-L™ Stempelvakuumpumpe: Model 2561
Artikelnummer. 10095921 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Elektriske krav Pakningsstørrelse
10095921 230 V, 50 Hz, 8 A Hver
1 options
Artikelnummer. 10095921 Leverandør Welch™ Leverandørnr. U2561C50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12305.00 DKK
    10889.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 1415.15 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Indeholder
Inkluderer praktisk måleaflæsning, trykjusteringsventil, beskyttende separatorbeholder
Til ikke-kemiske applikationer
Slingrende stempelslingrer giver luftmodstand ved opadgående slagudvidelse Teflon tætner på stemplet og øger dets effektivitet til slingrevirkning.
  • Oliefri tørpumpe drevet af WOB-L stempel
  • Indsugnings-/udblæsningsgevind, NPT: 1/4
Model 2561
  • Fri luftfortrængning: CFM (L/min) ved 60Hz: 2,1 (60); m2 /time ved 50Hz: 3,0 (50)
  • Ultimativt tryk: 5 torr (6,7 mbar)
  • Maksimalt vakuum i Hg: 29,8
  • Motor: 0,3 hk (250w)
  • Til pumpning af dampe fra vandige opløsninger inklusive buffere, men ikke til sure, basiske eller organiske dampe eller gasser
  • 50 Hz enheder leveres med CE-mærkning
Vakuumfiltrering, vakuumovn, vakuumkammer/forvakuum; Udtørring; Aspiration; Automatisering; Cellekultur; Handskeboks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hestekræfter 0.3 hp
Forsendelsesvægt (engelsk) 21.5 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 9.7 kg
Inkluderer Praktisk måleraflæsning, trykjusteringsventil, beskyttende separatorbeholder, Euro (Schuko)-stik
Certificeringer/compliance CE
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Model- 2561
Vægt (engelsk) 16.5 lb.
Vægt (metrisk) 7.5 kg
Flowhastighed 1,8 l/min.
Frekvens 50 Hz
Samlet højde (engelsk) 10,5 tommer
Samlet højde (metrisk) 26.7 cm
Samlet længde (engelsk) 17,3 tommer.
Samlet længde (metrisk) 43.9 cm
Samlet bredde (engelsk) 6,5 tommer.
Pumpetype Vakuumpumpe
Maksimalt tryk 6,7 mbar
Spænding 230 V
Til brug med (applikation) Vakuumfiltrering, vakuumovn, vakuumkammer/forvakuum, udtørring, aspiration, automatisering, cellekultur