Få mere at vide
Welch™ Standard pligt WOB-L™ Stempelvakuumpumpe: Model 2546
Artikelnummer. p-4903065 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Flowhastighed:
1,6 CFM
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11708741
Brand: Welch™ U2546C02
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Inkluderer praktisk måleaflæsning, trykjusteringsventil, beskyttende separatorbeholder, Nordamerika og Euro (Schuko) stik
Til ikke-kemiske applikationer
Slingrende stempelslingrer giver luftmodstand ved opadgående slagudvidelse Teflon tætner på stemplet og øger dets effektivitet til slingrevirkning.
  • Oliefri tørpumpe drevet af WOB-L stempel
  • Indsugnings-/udblæsningsgevind, NPT: 1/4
Model 2546
  • Fri luftfortrængning: CFM (L/min) ved 60Hz: 1,6 (45)
  • Ultimativt tryk: 60 torr (80 mbar)
  • Maksimalt tryk: 100 psig
  • Maksimalt vakuum i Hg: 27,6
  • Motor: 0,25 hk (190w)
  • Til pumpning af dampe fra vandige opløsninger inklusive buffere, men ikke til sure, basiske eller organiske dampe eller gasser
  • 50 Hz enheder leveres med CE-mærkning
Vakuumfiltrering, vakuumovn, vakuumkammer/forvakuum; Udtørring; Aspiration; Automatisering; Cellekultur; Handskeboks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 27,6 tommer Hg
Hestekræfter 0.25 hp
Forsendelsesvægt (engelsk) 17 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 7.7 kg
Inkluderer Praktisk måleraflæsning, trykjusteringsventil, beskyttende separatorbeholder, Euro (Schuko)-stik
Certificeringer/compliance CE
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Model- 2546
Vægt (engelsk) 13.8 lb.
Vægt (metrisk) 6.3 kg
Flowhastighed 1,6 CFM
Til brug med Vakuumfiltrering, vakuumovn, vakuumkammer/forvakuum, udtørring, aspiration, automatisering, cellekultur
Frekvens 50 Hz
Samlet højde (engelsk) 10 tommer
Samlet højde (metrisk) 22.9 cm
Samlet længde (engelsk) 8,1 tommer
Samlet længde (metrisk) 25.4 cm
Samlet bredde (engelsk) 8,8 tommer
Pumpetype Vakuumpumpe
Applikationer Ikke kemisk
Maksimalt tryk 80 mbar
Spænding 230 V