Få mere at vide
Welch™ WOB-L™ stempelvakuumpumpe til standardopgaver: Model 2522
Artikelnummer. 10191942 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Pumpetype:
Vakuumpumpe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pumpetype Pakningsstørrelse
10191942 Vakuumpumpe Hver
1 options
Artikelnummer. 10191942 Leverandør Welch™ Leverandørnr. U2522C02
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder
Inkluderer praktisk måleraflæsning, trykjusteringsventil, beskyttende separatorbeholder, Euro (Schuko)-stik
Til ikke-kemiske applikationer
Vibrerende stempel giver luftmodstand ved opadgående slag, hvilket ekspanderer Teflon-forsegling på stemplet og øger dets effektivitet ved vibrerende bevægelse.
  • Oliefri tørpumpe drevet af WOB-L-stempel
  • Indsugnings-/udblæsningsgevind, NPT: 1/4
Model 2522
  • Fri luftfortrængning: CFM (l/min) ved 60 Hz: 0,76 (22)
  • Ultimativt tryk: 100 torr (133 mbar)
  • Maksimalt tryk: 100 psig
  • Maksimalt vakuum i Hg: 26
  • Motor: 0,12 hk (93 w)
  • Til pumpning af dampe fra vandige opløsninger inklusive buffere, men ikke til sure, basiske eller organiske dampe eller gasser
  • 50 Hz enheder leveres med CE-mærkning
Vakuumfiltrering, vakuumovn, vakuumkammer/forvakuum; Udtørring; Aspiration; Automatisering; Cellekultur; Handskeboks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hestekræfter 0.12 hp
Forsendelsesvægt (engelsk) 15 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 6.6 kg
Inkluderer Praktisk måleraflæsning, trykjusteringsventil, beskyttende separatorbeholder, Euro (Schuko)-stik
Certificeringer/compliance CE
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Model- 2522
Vægt (engelsk) 11.7 lb.
Vægt (metrisk) 5.3 kg
Frekvens 50 Hz
Samlet højde (engelsk) 10 tommer
Samlet højde (metrisk) 25.4 cm
Samlet længde (engelsk) 8,1 tommer
Samlet længde (metrisk) 20.6 cm
Samlet bredde (engelsk) 8,8 tommer
Pumpetype Vakuumpumpe
Maksimalt tryk 133 mbar
Spænding 230 V
Til brug med (applikation) Vakuumfiltrering, vakuumovn, vakuumkammer/forvakuum, udtørring, aspiration, automatisering, cellekultur