Få mere at vide
Welch™ DuoSeal™ Pumpe olie
Shop alle Welch Ilmvac produkter
Volumen (metrisk):
3,78 l
Pakningsstørrelse:
3.7 L
Beskrivelse
Til brug i DuoSeal Højvakuumpumper
Til brug i DuoSeal Højvakuumpumper. En gallon. Specielt fraktioneret olie har egenskaber, der muliggør højeste ydeevne for DuoSeal pumper
- Lavt damptryk
- Høj viskositet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vaccum pumpe olie |
| Til brug med (applikation) | Giver den smøring, der hjælper med at aktivere kendte DuoSeal™ pumpens holdbarhed og sikre den højeste vakuumydelse |
| Til brug med (udstyr) | DuoSeal™ Remdrevne pumper |
| Mængde | 1 stk. |
| Volumen (engelsk) | 1 gal. |
| Volumen (metrisk) | 3,78 l |