Få mere at vide
Welch™ DirecTorr™ Guld syntetisk pumpeolie
Shop alle Welch Ilmvac produkter
Volumen (metrisk):
3,78 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Designet til fremragende modstand ved pumpning af ætsende gasser eller dampe
Muliggør fremragende vakuumydelse i både rem- og direktedrevne vakuumpumper under barske forhold. Syntetisk basismateriale har ingen aromatiske forbindelser eller svovl. Denne renhed hæmmer lakering, slam og kulstofopbygning ved pumpning af ætsende stoffer.
- Dobbeltdestilleret syntetisk kulbrinteolie
- Høj stabilitet i kemiske miljøer med exceptionelt lavt damptryk
- Blandbar med konventionelle kulbrinteolier og kan bruges uden ombygning af pumpen
- Ingen tilsætningsstoffer eller hæmmere
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Guld vakuumpumpeolie |
| Til brug med (applikation) | Olie muliggør lang levetid og overlegen vakuumpumpeydelse i applikationer, hvor ætsende gasser og dampe kan indtages |
| Til brug med (udstyr) | Anbefales til ChemStar-pumper, remdrevne eller direkte drevne vakuumpumper |
| Mængde | 1 stk. |
| Volumen (engelsk) | 1 gal. |
| Volumen (metrisk) | 3,78 l |