Få mere at vide
Welch™ Kompakte aspirations-/filtreringsvakuumstationer: Cellekulturaspirationsstation Model 2515-serien
Artikelnummer. p-4908114 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Flowhastighed:
28 l/min.
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10676093
Brand: Welch™ U2515C75
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
1,2L autoklaverbar opsamlingsmodtager, et hydrofobt inline-filter, en automatisk afbrydelse, vakuumregulator
Akkumuler affaldsvæsker sikkert og nemt. Aspirationssystemer forhindrer indtagelse af væsker, hvilket fører til vakuumpumpesvigt.
  • Blegemiddelbestandig konstruktion for at forlænge levetiden
  • Kontinuerlig overvågning af vakuumniveau med urskivevakuummåler
  • Drevet af WOB-L stempel vakuumpumpe
  • Letvægts, kompakt, bærbar, standarddrift
  • Anbefales ikke til organiske, basiske og sure dampe
  • 45 ml/s væskeaspirationshastighed
  • 1,8m vakuumslange medfølger
  • 1,2L PP autoklaverbar modtagerbeholder med automatisk flowstop
  • 2 in-line hydrofobe filtre
  • Vakuum regulator
  • Skift til vakuummåler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 93 mbar
Hestekræfter 0.13 hp
Forsendelsesvægt (engelsk) 14.8 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 6.7 kg
Inkluderer 1,2L autoklaverbar opsamlingsmodtager, et hydrofobt inline-filter, en automatisk afbrydelse, vakuumregulator
Certificeringer/compliance CE
Elektriske krav 230 V 50 Hz motor med Schuko og UK strømledninger
Dimensioner (L x B x H) 39,5 x 25,5 x 28 cm (15,5 x 10 x 11 tommer)
Model- 2515C-75
Vægt (engelsk) 13.2 lb.
Vægt (metrisk) 6 kg
Flowhastighed 28 l/min.
Frekvens 50 Hz
Samlet højde (engelsk) 10 tommer
Samlet højde (metrisk) 25.4 cm
Samlet længde (engelsk) 14,8 tommer
Samlet længde (metrisk) 37.5 cm
Samlet bredde (engelsk) 8,3 tommer
Pumpetype Cellekulturaspirationsstation
Luftfortrængning 28 l/min.
Maksimalt tryk 93 mbar
Spænding 230 V