Få mere at vide
Welch™ Kompakte aspirations-/filtreringsvakuumstationer: Cellekulturaspirationsstation Model 2515-serien
Shop alle Welch Ilmvac produkter
Flowhastighed:
28 l/min.
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
1,2L autoklaverbar opsamlingsmodtager, et hydrofobt inline-filter, en automatisk afbrydelse, vakuumregulator
- Blegemiddelbestandig konstruktion for at forlænge levetiden
- Kontinuerlig overvågning af vakuumniveau med urskivevakuummåler
- Drevet af WOB-L stempel vakuumpumpe
- Letvægts, kompakt, bærbar, standarddrift
- Anbefales ikke til organiske, basiske og sure dampe
- 45 ml/s væskeaspirationshastighed
- 1,8m vakuumslange medfølger
- 1,2L PP autoklaverbar modtagerbeholder med automatisk flowstop
- 2 in-line hydrofobe filtre
- Vakuum regulator
- Skift til vakuummåler
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 93 mbar |
| Hestekræfter | 0.13 hp |
| Forsendelsesvægt (engelsk) | 14.8 lb. |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 6.7 kg |
| Inkluderer | 1,2L autoklaverbar opsamlingsmodtager, et hydrofobt inline-filter, en automatisk afbrydelse, vakuumregulator |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Elektriske krav | 230 V 50 Hz motor med Schuko og UK strømledninger |
| Dimensioner (L x B x H) | 39,5 x 25,5 x 28 cm (15,5 x 10 x 11 tommer) |
| Model- | 2515C-75 |
| Vægt (engelsk) | 13.2 lb. |
| Vis mere |