Få mere at vide
Welch™ Kompakte aspirations-/filtreringsvakuumstationer: Adaptere
Artikelnummer. p-4908115 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Type:
Adapter, 8-kanals
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10412163
Brand: Welch™ 82885203
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Akkumuler affaldsvæsker sikkert og nemt. Aspirationssystemer forhindrer indtagelse af væsker, hvilket fører til vakuumpumpesvigt.
  • Blegemiddelbestandig konstruktion for at forlænge levetiden
  • Kontinuerlig overvågning af vakuumniveau med urskivevakuummåler
  • Drevet af WOB-L stempel vakuumpumpe
Anbefalet til aspiration af vandige og blegeopløsninger og ikke til sure, basiske eller organiske dampe og gasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Welch Kompakt Aspiration/Fitlration Vacuum Station
Materiale Rustfrit stål
Antal kanaler 8
Type Adapter, 8-kanals