Få mere at vide
Sartorius Vægt sæt
Artikelnummer. 17767787 Shop alle Sartorius produkter
Vægt (metrisk):
1 g til 1 kg
1 g til 10 kg
1 mg til 1 kg
1 mg til 200 g
Klassifikation:
OIML E2
OIML F1
OIML F2
OIML M1
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 17767787
Brand: Sartorius YCS0161302
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vægtsæt har meget korrosionsbestandige knopvægte, der er meget polerede og inkluderer et etui.
  • Vægtsæt fra 1 mg til 10 kg
    • E2 vægtsæt
      • Op til 500 mg som trådvægte
      • Materiale: Specialstål, ikke-magnetiserbart, densitet 8,0 g/cm 3
    • F1 vægtsæt
      • Op til 500 mg bladvægte
      • Materiale: Aluminium, densitet 2,7 g/cm 3
      • Bladvægte 1-5, nikkelsølv, massefylde 8,7 g/cm 3
      • Bladvægte 10 - 500 mg, specialstål, ikke-magnetiserbart, tæthed 8,0 g/cm 3
    • M1 vægtsæt
      • Op til 500 mg bladvægte
      • Materiale: Aluminium, densitet: 2,7 g/cm 3
      • Vægt af nikkelsølvblade: 8,7 g/cm 3
      • Bladvægte 10 til 500 mg, galvaniseret messing
  • Emballage af vægtene: Op til 20 g i plastkasse, fra 50 g og op i trækasse
  • Fra 1 kg og opefter medfølger derudover handsker
  • Servicevægt sat i en plastik kuffert
  • DAkkS Certifikat medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kalibreringsmasse
Certificeringer/compliance DAkkS Certifikat
Vægt (engelsk) 22.05 lb.
Klassifikation OIML F1
Materiale Aluminium
Vægt (metrisk) 1 mg til 1 kg
Tæthed Aluminium: 2,7 g/cm 3 , Nikkelsølv: 8,7 g/cm 3 , Stål: 8,0 g/cm 3