Få mere at vide
Sartorius Vægt sæt
Shop alle Sartorius produkter
Vægt (metrisk):
1 g til 1 kg
1 g til 10 kg
1 mg til 1 kg
1 mg til 200 g
Klassifikation:
OIML E2
OIML F1
OIML F2
OIML M1
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
- Vægtsæt fra 1 mg til 10 kg
- E2 vægtsæt
- Op til 500 mg som trådvægte
- Materiale: Specialstål, ikke-magnetiserbart, densitet 8,0 g/cm 3
- F1 vægtsæt
- Op til 500 mg bladvægte
- Materiale: Aluminium, densitet 2,7 g/cm 3
- Bladvægte 1-5, nikkelsølv, massefylde 8,7 g/cm 3
- Bladvægte 10 - 500 mg, specialstål, ikke-magnetiserbart, tæthed 8,0 g/cm 3
- M1 vægtsæt
- Op til 500 mg bladvægte
- Materiale: Aluminium, densitet: 2,7 g/cm 3
- Vægt af nikkelsølvblade: 8,7 g/cm 3
- Bladvægte 10 til 500 mg, galvaniseret messing
- E2 vægtsæt
- Emballage af vægtene: Op til 20 g i plastkasse, fra 50 g og op i trækasse
- Fra 1 kg og opefter medfølger derudover handsker
- Servicevægt sat i en plastik kuffert
- DAkkS Certifikat medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kalibreringsmasse |
| Certificeringer/compliance | DAkkS Certifikat |
| Vægt (engelsk) | 90.39 lb. |
| Klassifikation | OIML F2 |
| Materiale | Aluminium |
| Vægt (metrisk) | 1 g til 10 kg |
| Tæthed | Aluminium: 2,7 g/cm 3 , Nikkelsølv: 8,7 g/cm 3 , Stål: 8,0 g/cm 3 |