Få mere at vide
Ohaus™ OIML M1 vægtsæt, 1g-1kg
Shop alle Ohaus produkter
Vægt (metrisk):
1 g til 1 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Klasse M1 vægt er egnet til brug ved justering, test og kalibrering af kommercielle vægte (klasse III) og til kvalitetssikring i overensstemmelse med DIN EN ISO 9001ff for vægte med færre end 30.000 trin. De bruges til sporbarhed af OIML klasse M2 vægte og lavere. Den maksimalt tilladte fejl fra nominel værdi ved 1 kg er± 50 mg.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kalibreringsvægt |
| Oversigt | Vægtsæt, 1kg-1g, OIML M1 |
| Klassifikation | OIML M1 vægte |
| Vægt (metrisk) | 1 g til 1 kg |
| Form | Cylindrisk |
| Tolerance | Opfyld eller overskrid OIML M1-tolerancer |
| Til brug med (applikation) | justering, test og kalibrering af kommercielle vægte (klasse III) og klasse M2 vægte (og lavere) |
| Inkluderer | M1 Vægtsæt 1g - 1000g Rustfrit stål/Nikkelet messing i plastkasse |
| Emballagemængde | 15 Vægte/Pk. |