Få mere at vide
Brady™ Vægt ring
Artikelnummer. p-8006782
Til brug med (udstyr):
63 cm kegle
89 cm kegle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11761935
Brand: Brady™ 077228
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vægtringe er specielt designet til at passe over BradyCone™ .
  • Vægtringe er specielt designet til at passe over BradyCone™ .
Tekniske data
Produkttype Vægt ring
Farve Sort
Til brug med (applikation) Trafikkontrol
Til brug med (udstyr) 63 cm kegle
Højde (engelsk) 8 tommer
Højde (metrisk) 203.2 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 203.2 mm