Få mere at vide
Brady™ Vægt ring
Artikelnummer. 11761935 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
63 cm kegle
89 cm kegle
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11761935 63 cm kegle Hver
11741935 89 cm kegle Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11761935 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 077228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 DKK
    531.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 43.75 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Vægtringe er specielt designet til at passe over BradyCone™ .
  • Vægtringe er specielt designet til at passe over BradyCone™ .
Tekniske data
Produkttype Vægt ring
Farve Sort
Til brug med (applikation) Trafikkontrol
Til brug med (udstyr) 63 cm kegle
Højde (engelsk) 8 tommer
Højde (metrisk) 203.2 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 203.2 mm