Få mere at vide
Brady™ Vægt ring
Til brug med (udstyr):
63 cm kegle
89 cm kegle
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Vægtringe er specielt designet til at passe over BradyCone™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vægt ring |
| Farve | Sort |
| Til brug med (applikation) | Trafikkontrol |
| Til brug med (udstyr) | 89 cm kegle |
| Højde (engelsk) | 10'' |
| Højde (metrisk) | 254 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Bredde (engelsk) | 10 tommer |
| Bredde (metrisk) | 254 mm |