Få mere at vide
A&D Weighing Vejende Bordplade Breeze Break
Artikelnummer. 16610852
Skift visning
Vejende Bordplade Breeze Break; Størrelse (D x B x H): 600 x 680 x 720 mm
Artikelnummer.
16610852 Vejende Bordplade Breeze Break; Størrelse (D x B x H): 600 x 680 x 720 mm
1 options
Artikelnummer. 16610852 Leverandør A&D Weighing Leverandørnr. AD1672A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22664.25 DKK
    21054.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 1609.38 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Vejning Tabletop Breeze Break anbefales til vejning på mikroniveau. Brisepauserne på bordpladen er effektive til at beskytte din balance mod forstyrrelser, herunder aircondition, som forårsager kraftig luftcirkulation og minutiøse gentagne temperaturudsving omkring den indstillede temperatur.
  • Beskytter en meget følsom analytisk balance mod brise og små temperaturændringer forårsaget af aircondition, forbipasserende personer eller operatørerne selv
  • Består af antistatiske plastikpaneler for at minimere effekten af statisk elektricitet på vægten
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Mikroanalytiske balancer
Farve Klarhed
Materiale Aluminium, antistatisk vinylklorid
Bredde (engelsk) 26,8 tommer
Bredde (metrisk) 680 mm
Højde (engelsk) 28,3 tommer
Højde (metrisk) 720 mm
Til brug med (applikation) Beskytter balancen mod vinde.
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 10 kg
Type Breeze Break til bordplader
Dybde (engelsk) 23,6 tommer
Dybde (metrisk) 600 mm