Få mere at vide
Sartorius™ Vejetabeller
Artikelnummer. 11353284 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
750 x 900 x 750 mm
900 x 600 x 760 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
11353284 750 x 900 x 750 mm Hver
10529341 900 x 600 x 760 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353284 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. YWT09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18805.00 DKK
    18134.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 670.40 DKK
    3% Slukket
På lager
Undgå beskadigelse af vægtens overflade med disse vejeborde.
  • Høj densitet af bordets solide materiale giver fremragende støtte til vægte for at opfylde de højeste vejekrav, såsom dem, der er fastsat for kalibrering af vægte ved hjælp af massekomparatorer
  • Anbefales, hvis rengøring af vejeområdet er et stort krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Træ med støbt stenindsats
Dimensioner (L x B x H) 750 x 900 x 750 mm
Type Vejebord