Få mere at vide
Sampling Systems™ Vejning PharmaScoop™
Artikelnummer. 15501802 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15501802
Brand: Sampling Systems™ A376500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ Vejning PharmaScoop™ er ideel til brug med vægte i hygiejniske miljøer.
  • Fritstående ske, ideel til brug med vægte
  • 316L rustfrit stål
  • Afrundede hjørner for nem rengøring
  • Sprækkefri konstruktion
  • Satin finish
  • Robust håndtag
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Rustfrit stål
Form Båd
Type Vejeske
Længde (metrisk) 320 mm
Bredde (metrisk) 110 mm