Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 908 Vejepapirer
Artikelnummer. p-8003198 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
150 x 150 mm (5,9 x 5,9 tommer)
95 x 110 mm (3,7 x 4,3 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 11754576
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glat papir med satin udseende og modstandsdygtighed over for vådstyrke.
  • Glat papir 45g/m 2
  • Med satin udseende, modstandsdygtighed over for vådstyrke
Tekniske data
Til brug med (applikation) Vejning af alle typer stoffer som roemos, pulvere og væsker
Dimensioner (L x B) 150 x 150 mm (5,9 x 5,9 tommer)
Længde (engelsk) 5,9 tommer
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Paper (Papir)
Bredde (engelsk) 5,9 tommer
Bredde (metrisk) 150 mm
Produkttype Vejepapir
Form Firkant