Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 908 Vejepapirer
Artikelnummer. 11744576 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 150 mm (5,9 x 5,9 tommer)
95 x 110 mm (3,7 x 4,3 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11744576 95 x 110 mm (3,7 x 4,3 tommer) Pakke med 250
11754576 150 x 150 mm (5,9 x 5,9 tommer) Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11744576
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Glat papir med satin udseende og modstandsdygtighed over for vådstyrke.
  • Glat papir 45g/m 2
  • Med satin udseende, modstandsdygtighed over for vådstyrke
Tekniske data
Til brug med (applikation) Vejning af alle typer stoffer som roemos, pulvere og væsker
Dimensioner (L x B) 95 x 110 mm (3,7 x 4,3 tommer)
Længde (engelsk) 3,7 tommer
Længde (metrisk) 95 mm
Materiale Paper (Papir)
Bredde (engelsk) 4,3''
Bredde (metrisk) 110 mm
Produkttype Vejepapir
Form Rektangulær