Få mere at vide
Fisherbrand™ Vejepapirer
Artikelnummer. 15630951 Shop alle Fisherbrand produkter
Mængde:
500/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15630951
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nitrogenfri for en meget glat overflade og god prøvegenvinding.
  • Stærk nok til at understøtte tæt materiale
  • 500,- pr pakke
  • Engangs
  • 76,2 x 76,2 mm
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 76.2 x 76.2 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Mængde 500/pakke
Bredde (metrisk) 100 mm
Produkttype Vejepapir
Form Firkant