Få mere at vide
Vejepapirer, klasse 908
Artikelnummer. 11788563 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
110 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Bredde (metrisk) unitSize
11788563 110 mm Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 11788563
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Glat papir med satin udseende
  • Med satin udseende
  • Vådstyrkebestandig
Tekniske data
Til brug med (applikation) Vejning af alle typer stoffer som roemos, pulvere og væsker
Dimensioner (L x B) 100 x 100mm
Længde (metrisk) 110 mm
Materiale Paper (Papir)
Bredde (metrisk) 110 mm
Produkttype Vejepapir