Beskrivelse
- Paper sheets for general weighing applications
- Sheet dimensions: 100mm x 100mm
- Paper weight 45g/m²
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Sample support with analytical balances |
| Dimensioner (L x B) | 100 x 100mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Paper |
| Mængde | 250/PK |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |
| Produkttype | Weighing Paper |
| Form | Square |