Beskrivelse
- Maksimal temperatur: 1200 °C
- Opvarmning fra to sider
- Keramiske varmeplader med integreret varmeelement, der er sikret mod dampe og sprøjt, og let at udskifte
- Der anvendes kun fibermaterialer, som ikke er klassificeret som kræftfremkaldende ifølge TRGS 905, klasse 1 eller 2
- Dobbeltskalhus lavet af plader af tekstureret rustfrit stål
- Valgfri løftedør med varm overflade vendt væk fra operatøren
- Justerbar arbejdsluftindtag i døren
- Udblæsningsluftudtag i ovnens bagvæg
- Solid state relæer sørger for lav støjdrift
- Leveringen inkluderer bund, keramisk stempel med bundplade i ovnforingen, præcisionsvægt og softwarepakke
- 4 vægte tilgængelige til forskellige maksimalvægte og skaleringsområder
- Processtyring og dokumentation for temperatur- og forbrændingstab via VCD softwarepakke til overvågning, dokumentation og kontrol
- Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | C550 |
| Kapacitet (metrisk) | 9 L |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 240 x 230 x 170 mm |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 455 x 415 x 980 mm |
| Vægt (metrisk) | 35 kg |