Få mere at vide
Descripción
- Maksimal temperatur: 1200 °C
- Opvarmning fra to sider
- Keramiske varmeplader med integreret varmeelement, der er sikret mod dampe og sprøjt, og let at udskifte
- Der anvendes kun fibermaterialer, som ikke er klassificeret som kræftfremkaldende ifølge TRGS 905, klasse 1 eller 2
- Dobbeltskalhus lavet af plader af tekstureret rustfrit stål
- Valgfri løftedør med varm overflade vendt væk fra operatøren
- Justerbar arbejdsluftindtag i døren
- Udblæsningsluftudtag i ovnens bagvæg
- Solid state relæer sørger for lav støjdrift
- Leveringen inkluderer bund, keramisk stempel med bundplade i ovnforingen, præcisionsvægt og softwarepakke
- 4 vægte tilgængelige til forskellige maksimalvægte og skaleringsområder
- Processtyring og dokumentation for temperatur- og forbrændingstab via VCD softwarepakke til overvågning, dokumentation og kontrol
- Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
Especificaciones
Especificaciones
| Controller type | B510 |
| Kapacitet (metrisk) | 9 L |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 240 x 230 x 170 mm |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 455 x 415 x 980 mm |
| Vægt (metrisk) | 35 kg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?