Få mere at vide
SI Analytics™ Vejetragt
SI Analytics™ Vejetragt er et tilbehør til brug med TitroLine™ og Titronic™ modeller.
Brand:  SI Analytics™ 285221130
232.78 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktkode 10631024
  • 276.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Glastragt
  • Holder op til 3 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Vejetragt
Glas
3 mL
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SI Analytics™ Vejetragt > Kapacitet: 3 ml