Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Vejeflasker med NS-prop
Artikelnummer. p-7222638
Kapacitet (metrisk):
5 mL
70 mL
80 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 10559571
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05560002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med udskiftelig NS-prop
  • Med inskriptionsetiket, med indsmeltet størrelse (mm) og kapacitet (ml)
  • Fås i høj eller lav form
  • Prop: DURAN™ , flaske lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 mL