Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Vejeflasker med NS-prop
Beskrivelse
- Med udskiftelig NS-prop
- Med inskriptionsetiket, med indsmeltet størrelse (mm) og kapacitet (ml)
- Fås i høj eller lav form
- Prop: DURAN™ , flaske lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 80 mL |
| Materiale | Glas |
| Højde (metrisk) | 30 mm |