Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Vejeflasker med NS-hætte
Artikelnummer. 11708114
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11708114 50 mL
1 options
Artikelnummer. 11708114 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05565734
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 DKK
    1146.73 DKK / Pakke med 6
    Spare 158.27 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med udskiftelig NS-hætte
  • Med inskriptionslabel
  • Fås i høj
  • Medium og lav form
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Glas
Højde (metrisk) 70 mm