Få mere at vide
KARTELL Vejeflaske
Artikelnummer. 10339930
Kapacitet (metrisk):
360 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10339930
Brand: KARTELL 0034800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vejeflaske giver dig mulighed for at reducere taravægtkorrektionen af prøver.
  • Reducer taravægtkorrektionen med disse lette, autoklaverbare, genanvendelige gennemsigtige flasker.
  • Lufttætte tryk på låg medfølger.
  • Meget modstandsdygtig over for syreangreb.
  • Ingen indvendige skuldre for at tillade brug af spatler.
  • Toppe kan klemmes for at hjælpe med at hælde.
  • Fjern låget før autoklavering.
  • EGNET TIL FØDEVARER.
  • MATERIALE: PP
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 360 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Mængde 10 pcs.
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Form Cylindrisk
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Produkttype Vejeflaske
Lukkestørrelse 70 mm