Få mere at vide
WEHI-539 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496678
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496678 10 mg -
16479237 5 mg -
16402767 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496678 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15607A
MedChemExpress WEHI-539 hydrochloride is a selective inhibitor of Bcl-XL with an IC50 of 1.1 nM.
WEHI-539 hydrochloride is a selective inhibitor of Bcl-XL with an IC50 of 1.1 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WEHI-539 hydrochloride
CAS 2070018-33-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H30ClN5O3S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (80.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL OC(C1=C(CCCOC2=CC=C(CN)C=C2)SC(C3=CC4=C(CCC/C4=N\NC5=NC(C=CC=C6)=C6S5)C=C3)=N1)=O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 620.18
Formel vægt 620.18
Procent renhed 95.44%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death