Beskrivelse
- Nyt materiale MICROMIUM™ , let og meget lav forurening
- Renrumsbeklædning kompatibel fra ISO klasse 4
- Forseglet emballage parvis med et Easy Tear-system
- Overpack med 25 par
- Beklædning steriliseret ved gammabestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universel |
| Materiale | Mikroporøst stof |
| Farve | Hvid |
| Sterilitet | Steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Lukketype | Elastiske ender |
| Sømtype | Bundet |
| Latex fri | Nej |
| Længde (engelsk) | 1.64 ft. |
| Længde (metrisk) | 50 cm |