Få mere at vide
Medicom WeePro Labo Overboots
Artikelnummer. 17849301 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Universel
Artikelnummer. Størrelse
17849301 Universel
1 options
Artikelnummer. 17849301 Leverandør Medicom Leverandørnr. WLCBEMS00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2997.98 DKK
    2545.73 DKK / Pakke med 200
    Spare 452.25 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Overboots steriliseret med gamma-bestråling og renrumsbeklædning, der er kompatibel med ISO klasse 4.
  • Nyt materiale MICROMIUM™, let og meget lavt forurenende
  • Renrumsbeklædning kompatibel med ISO klasse 4
  • Forseglet emballage ved parring med et Easy Tear-system
  • Overpack med 25 par
  • Beklædning steriliseret med gammabestråling
Tekniske data
Størrelse Universel
Materiale Mikroporøst stof
Latex fri Nej
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Lukketype Elastiktop med ankelbånd
Sål Type Skridsikker
Produkttype Kontrollerede miljøer bootdæksler