Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gel Kits, 4 –stykker 20%, 1,0 mm, WedgeWell™ format
Artikelnummer. 31781177
Skift visning
Wells:
10-brønd
10-brønd
12-brønd
12-brønd
15-brønd
Mængde:
10 Gels (1 kasse)
10 geler (1 æske)
2 geler (1 æske)
30 gels (3 kasser)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Mængde Pakningsstørrelse
31781177 15-brønd 30 gels (3 kasser) -
15456814 10-brønd 10 geler (1 æske) Pakke med 10
31781146 10-brønd 30 gels (3 kasser) -
15492485 10-brønd 2 geler (1 æske) Pakke med 2
15466814 12-brønd 10 geler (1 æske) Pakke med 10
31781118 12-brønd 30 gels (3 kasser) -
15466694 15-brønd 10 Gels (1 kasse) Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31781177 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. XP04205BOXPR
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
A25977 Mini Gel Tank og 3 x XP04205BOX Gels
Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell-format, er polyacrylamid-geler, der giver reproducerbar adskillelse af et bredt spektrum af proteiner i velopløste bånd med dobbelt så stor belastningskapacitet.
Invitrogen Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell-format, er polyakrylamidgeler, der giver reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd med to gange så stor belastningskapacitet. Novex Tris-Glycine Mini Gels er baseret på traditionel Laemmli proteinelektroforese, der tillader brugen af Laemmli prøve og løbebuffere.
Egenskaber ved Novex Tris-Glycine-geler, WedgeWell-format, omfatter:
  • Forbedret holdbarhedsgel—fra butikken i op til 7 måneder ved 4 °C
  • Diversitetsanvendelse—til naturlige og denaturerende proteinassays
  • Keleformede brønde kan—nemt belaste op til dobbelt så meget prøvevolumen
  • Hurtige kørselsforhold—adskiller hurtigt dine proteiner med konstant spænding på under 60 minutter
Vælg det rigtige gelformat til dine eksperimenter
Novex Tris-Glycine gels, WedgeWell-format, findes i forskellige faste koncentrationer fra 6% til 18% samt i grader med intervaller på 4 –12 %, 4 –20 %, 8 –16 % og 10 –20 %. Du kan vælge mellem vores mange brøndformater, herunder 10-, 12- og 15-brøndsformater samt forskellige pakkestørrelser.
Kør dine proteiner i naturlig eller denatureret form
Novex Tris-Glycine gels, WedgeWell-format, indeholder ikke SDS og kan bruges til at køre dine proteiner i naturlig eller denatureret form. For denaturerede proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer (LC2676) og Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC26755). For native proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Native Sample Buffer (LC2673) og Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672).
Bekvemt at bruge
Novex Tris-Glycine-geler, WedgeWell-format, har innovative kileformede brønde, der tillader op til dobbelt så meget prøvebelastning end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøvepålæsning lettere.
For at overføre dine proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675), når du udfører traditionel vådoverførsel med Invitrogen Mini Blot Module (B1000). Transfers kan også udføres med hurtig semi-dry transfer ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller rapid dry transfer med iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Gel procent 4 til 20%
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Tris-Glycine Plus
Prøveindlæsningsvolumen Op til 60 μl
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde 20 til 200 kDa
Adskillelsestype Denaturering
Wells 15-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 30 gels (3 kasser)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opbevaringskrav Opbevar ved 4°til 25 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Produktlinje Novex, WedgeWell
Produkttype Proteingel
Til brug med (udstyr) Tetra-elektroforesekerner