Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gel Kits, 4 –stykker 20%, 1,0 mm, WedgeWell™ format
Beskrivelse
Invitrogen Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell-format, er polyakrylamidgeler, der giver reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd med to gange så stor belastningskapacitet. Novex Tris-Glycine Mini Gels er baseret på traditionel Laemmli proteinelektroforese, der tillader brugen af Laemmli prøve og løbebuffere.
Egenskaber ved Novex Tris-Glycine-geler, WedgeWell-format, omfatter:
- Forbedret holdbarhedsgel—fra butikken i op til 7 måneder ved 4 °C
- Diversitetsanvendelse—til naturlige og denaturerende proteinassays
- Keleformede brønde kan—nemt belaste op til dobbelt så meget prøvevolumen
- Hurtige kørselsforhold—adskiller hurtigt dine proteiner med konstant spænding på under 60 minutter
Vælg det rigtige gelformat til dine eksperimenter
Novex Tris-Glycine gels, WedgeWell-format, findes i forskellige faste koncentrationer fra 6% til 18% samt i grader med intervaller på 4 –12 %, 4 –20 %, 8 –16 % og 10 –20 %. Du kan vælge mellem vores mange brøndformater, herunder 10-, 12- og 15-brøndsformater samt forskellige pakkestørrelser.
Kør dine proteiner i naturlig eller denatureret form
Novex Tris-Glycine gels, WedgeWell-format, indeholder ikke SDS og kan bruges til at køre dine proteiner i naturlig eller denatureret form. For denaturerede proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer (LC2676) og Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC26755). For native proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Native Sample Buffer (LC2673) og Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672).
Bekvemt at bruge
Novex Tris-Glycine-geler, WedgeWell-format, har innovative kileformede brønde, der tillader op til dobbelt så meget prøvebelastning end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøvepålæsning lettere.
For at overføre dine proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675), når du udfører traditionel vådoverførsel med Invitrogen Mini Blot Module (B1000). Transfers kan også udføres med hurtig semi-dry transfer ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller rapid dry transfer med iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
Tekniske data
Tekniske data
| Gel procent | 4 til 20 % |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Tris-Glycin Plus |
| Anbefalede applikationer | Denaturerende, indfødt |
| Prøveindlæsningsvolumen | Op til 45μ L |
| Adskillelsesområde | 20 til 200 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende, indfødt |
| Wells | 12-brønd |
| Til brug med (applikation) | Denaturering, oprindelig |
| Vis mere |