Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gels, 10%, 1,0 mm, WedgeWell™ format
Artikelnummer. p-7182047
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
Mængde:
10 geler (1 æske)
2 geler (1 æske)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 10
Artikelnummer. 15585730
Brand: Invitrogen™ XP00100PK2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Invitrogen Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell-format, er polyakrylamidgeler, der giver reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd med to gange så stor belastningskapacitet.
Invitrogen Novex Tris-Glycine Mini Gels, WedgeWell-format, er polyakrylamidgeler, der giver reproducerbar adskillelse af en lang række proteiner i velopløste bånd med to gange så stor belastningskapacitet. Novex Tris-Glycine Mini Gels er baseret på traditionel Laemmli proteinelektroforese, der tillader brugen af Laemmli prøve og løbebuffere.
Funktioner af Novex Tris-Glycine geler, WedgeWell-format, inkluderer:
Forbedret holdbarhed —opbevares geler i op til 8 måneder ved 4 °C
Diversity -—anvendelse til native og denaturerende proteinassays
Kileformede brønde fylder —nemt op til to gange mere prøvevolumen
Hurtige køreforhold adskiller hurtigt —dine proteiner ved hjælp af konstant spænding på mindre end 60
minutter Vælg det rigtige gelformat til dine eksperimenter
Novex Tris-Glycin-geler, WedgeWell-format, kommer i en række faste koncentrationer fra 6 % til 18 %, såvel som gradienter med intervaller på 4 12 –%, 4 20 –%, 8 16 –% og 10 20 –%. Du kan vælge mellem vores mange brøndformater, herunder 10-, 12- og 15-brønds og forskellige pakkestørrelser.
Kør dine proteiner i naturlig eller denatureret form
Novex Tris-Glycin geler, WedgeWell format, indeholder ikke SDS og kan bruges til at køre dine proteiner i naturlig eller denatureret form. Til denaturerede proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine SDS prøvebuffer (LC2676) og Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC26755). For native proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) og Novex Tris-Glycin Native Running Buffer (LC2672).
Praktisk at bruge
Novex Tris-Glycin-geler, WedgeWell-format, har innovative kileformede brønde, der tillader op til to gange mere prøvebelastningsvolumen end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøveindlæsning lettere.
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) ved præformning af traditionel våd transfer ved hjælp af Invitrogen Mini Blot Modul (B1000). Overførsler kan også udføres med hurtig halvtør overførsel ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-celle
Gel procent 10%
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Tris-Glycin Plus
Anbefalede applikationer Denaturerende, indfødt
Prøveindlæsningsvolumen Op til 60μ L
Adskillelsesområde 30 til 250 kDa
Adskillelsestype Denaturerende, indfødt
Wells 10-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Produktlinje Novex , WedgeWell
Mængde 2 geler (1 æske)
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm