Få mere at vide
Microspec™ Kileformede spredere
Artikelnummer. 15712125
Skift visning
Mængde:
25 poser á 20 stk
7500
Individuel pakke
Emballage:
Microseal Etui, Ecopack
Microseal Pouch
Microseal Pung
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Pakke med 7500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15712125 25 poser á 20 stk Microseal Pung Pakke med 500
15672767 Individuel pakke Microseal Pouch Pakke med 250
15702125 7500 Microseal Pouch Pakke med 7500
15722125 7500 Microseal Etui, Ecopack Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15712125 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. D10
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kileformet for at reducere tendensen til at vende
  • High Impact Polystyren konstruktion
  • Fuld længde for at undgå forurening
  • Engangs
  • Steril, aseptisk fremstillet
  • Reducerer tendensen til at vende
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Farve Blå
Længde (engelsk) 7,1''
Længde (metrisk) 180 mm
Emballage Microseal Pung
Mængde 25 poser á 20 stk
Materiale Kraftig polystyren
Produkttype Spreder
Sterilitet Aseptisk fremstillet