Få mere at vide
Microspec™ Kileformede spredere
Mængde:
25 poser á 20 stk
7500
Individuel pakke
Emballage:
Microseal Etui, Ecopack
Microseal Pung
Mikroforseglet pose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Pakke med 7500
Beskrivelse
- High Impact Polystyrene construction
- Full length to avoid contamination
- Disposable
- Sterile, aseptically manufactured
- Reduces tendency to flip
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Single-use |
| Farve | Blue |
| Længde (engelsk) | 7.1 in. |
| Længde (metrisk) | 180 mm |
| Emballage | Mikroforseglet pose |
| Mængde | 7500 |
| Størrelse (metrisk) | 37 x 180 mm |
| Materiale | High-impact Polystyrene |
| Produkttype | Spreader |
| Sterilitet | Aseptically Manufactured |