Få mere at vide
Microspec™ Kileformet spreder
Artikelnummer. 17855788
Skift visning
Mængde:
250
500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17855788 250 -
17885588 500 Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17855788 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. D7G
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Sterile EtO kileformede podespredere
  • Kileformede spredere
  • 37 mm x 180 mm,
  • Steril EtO
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Emballage Individuelt indpakket i Microseal pose
Mængde 250
Størrelse (engelsk) 1,46 x 7 tommer.
Størrelse (metrisk) 37 x 180 mm
Materiale Plast
Produkttype Inokuleringsspreder