Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal™ Forseglingstape
Beskrivelse
Forsegl effektivt alle mikropladeformater med Thermo Scientific™ WebSeal™ Forseglingstape. Tilgængelig i et udvalg af tynde, lette materialer og klæbemidler for at imødekomme behovene ved enhver applikation eller analyse, minimerer de fordampning og beskytter prøver mod kontaminering og spild.
Nem, konsekvent forsegling
- Trykfølsomt klæbemiddel er ikke klæbrigt at røre ved, men danner en stærk binding til pladen ved påføring af tryk
- Tape forsegles på pladen med en praktisk håndholdt applikator (fås separat)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Oversigt | Forseglingstape med 3 lag uden klæbemiddel ved hulrumsområdet |
| Materiale | PET, silikone |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Produkttype | Ikke-steril forseglingstape |
| Produktlinje | Webseal |
| Klæbemiddel | Trykfølsom |
| Pladekompatibilitet | Alle mikroplader |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.