Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal™ Forseglingstape
Beskrivelse
Forsegl effektivt alle mikropladeformater med Thermo Scientific™ WebSeal™ Forseglingstape. Tilgængelig i et udvalg af tynde, lette materialer og klæbemidler for at imødekomme behovene ved enhver applikation eller analyse, minimerer de fordampning og beskytter prøver mod kontaminering og spild.
Nem, konsekvent forsegling
- Trykfølsomt klæbemiddel er ikke klæbrigt at røre ved, men danner en stærk binding til pladen ved påføring af tryk
- Tape forsegles på pladen med en praktisk håndholdt applikator (fås separat)
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Sølv |
Materiale | Aluminium, silikone |
nr. pr. pakke | 100 |
Produkttype | Ikke-steril forseglingstape |
Produktlinje | Webseal |
Klæbemiddel | Trykfølsom |
Temperaturområde (metrisk) | -80 °C til +120 °C |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.